Learn More
3,5-Dichlorophenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Dichlorophenol |
| CAS | 591-35-5 |
| Formula molecolare | C6 H4 Cl2 O |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 3,5-Dichlorophenol, NSC 60649 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1cc(Cl)cc(Cl)c1 |
| IUPAC Name | 3,5-dichlorophenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 163 |
| Peso formulazione | 161.9639 |