Specifica
| Materiale o nome chimico | 3, 5-Dichlorophenyl isocyanate |
| CAS min. % | 95.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 29.0°C to 35.0°C |
| Colore | White to Yellow |
| Densità | 1.3800g/mL |
| Punti di ebollizione | 243.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% |
| Vedi altri risultati |