Learn More
(3,5-dichlorophenyl)methanol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10576714
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10576714 50 g 50g
10109702 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10576714 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB00433EE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 60211-57-6
Formula molecolare C7H6Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 177.024
InChI Key VSNNLLQKDRCKCB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dichlorobenzyl alcohol, 3,5-dichlorophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzylalcohol, 3,5-dichlorobenzylic alcohol, 3,5-dichlorobenzenemethanol, 3,5-dicholorbenzylalcohol, 3,5-dichlorophenyl methan-1-ol, 3, 5-dichlorobenzyl alcohol, pubchem4908
PubChem CID 43236
IUPAC Name (3,5-dichlorophenyl)methanol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (3, 5-Dichlorophenyl)methanol
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare Cl2C6H3CH2OH
Quantità 50 g
Peso formulazione 177.03
Percent Purity 97%