Learn More
3,5-Dichlorophenylacetic acid, 95%
Codice prodotto. 15499918
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15499918 5 g 5g
15409928 250 mg 250mg
15489918 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15499918 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63293.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 51719-65-4 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51719-65-4
Formula molecolare C8H6Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 205.034
Numero MDL MFCD01764671
InChI Key RERINLRFXYGZEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichlorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzeneacetic acid, 3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichloro-phenyl-acetic acid, 2-3,5-dichlorophenyl-acetic acid, 3,5-dichlorophenylaceticacid, pubchem24116, 3,5-dichlorphenylacetic acid
PubChem CID 6452487
IUPAC Name 2-(3,5-dichlorophenyl)acetic acid
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dichlorophenylacetic acid
Quantità 5 g
Peso formulazione 205.03
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid