Learn More
3,5-Dichlorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10686650 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10686650 50 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10686650 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 433010500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 82297-90-3 | C6H3BrCl2Mg | 250.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dichlorophenylmagnesium bromide
CAS 82297-90-3, 109-99-9
CAS min. % 11.58, 85.84
Colore Brown to Black
CAS max % 14.16, 88.42
Densità 0.9720g/mL
Quantità 50 mL
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Liquido
Gravità specifica 0.972
Formula molecolare C6H3BrCl2Mg
Numero MDL MFCD01319892
Sinonimo 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide, pwovecvccctjfq-uhfffaoysa-m, bromo 3,5-dichlorophenyl magnesium, 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide solution, 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
InChI Key PWOVECVCCCTJFQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES ClC1=CC([Mg]Br)=CC(Cl)=C1
IUPAC Name magnesium;1,3-dichlorobenzene-5-ide;bromide
Molecular Weight (g/mol) 250.20
PubChem CID 13617820
Peso formulazione 250.2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dichlorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in tetrahydrofuran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.