Learn More
3,5-dichloropyridazine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10585174
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10585174 1 g Amber Glass Bottle 1g
10142894 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10585174 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08501DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 1837-55-4
Formula molecolare C4H2Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 148.97
Numero MDL MFCD10698048
InChI Key JZSAUQMXKHBZEO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19959687
IUPAC Name 3,5-dichloropyridazine
SMILES ClC1=CC(Cl)=NN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-dichloropyridazine
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo pyridazine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-pyridazine, pyridazine,3,5-dichloro, 3,5-dichlor-pyridazin, acmc-209yx3, ksc538k8n
Peso formulazione 148.98
Percent Purity 97%