Learn More
3,5-Dichlorosalicylaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30378524
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30378524 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30378524 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4323101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dichlorosalicylaldehyde
CAS 90-60-8
Formula molecolare C7H4Cl2O2
Quantità 1 g
Sinonimo 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde, 2,4-Dichloro-6-formylphenol2-Hydroxy-3,5-dichlorobenzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
SMILES Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1C=O
Molecular Weight (g/mol) 191.01
Peso formulazione 189.9588