Learn More
3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 97%
Codice prodotto. 11359725
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11359725 250 mg 250mg
11339725 1 g 1g
11349725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11359725 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19773.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 737000-76-9 | C7H7BF2O3 | 187.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 737000-76-9
Formula molecolare C7H7BF2O3
Molecular Weight (g/mol) 187.94
Numero MDL MFCD03095353
InChI Key JXQHRWOUVJRCSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-3,5-difluorophenylboronic acid, acmc-209orz, 2-methoxy-3,5-difluoro-benzeneboronic acid, boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, boronic acid,b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronicacid, 3,5-bis fluoranyl-2-methoxy-phenyl boronic acid, b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid
PubChem CID 2734607
IUPAC Name (3,5-difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
SMILES COC1=C(F)C=C(F)C=C1B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Punto di fusione 112°C to 115°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 187.94
Percent Purity 97%