Learn More
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 118276-06-5 |
| Formula molecolare | C7H4F2O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 4-Hydroxy-3,5-difluorobenzaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4F2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-3,11H |
| SMILES | C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)C=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 158.1 |
| Peso formulazione | 158.0179 |