Learn More
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30386971
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30386971 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30386971 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4473151G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
CAS 118276-06-5
Formula molecolare C7H4F2O2
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Hydroxy-3,5-difluorobenzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C7H4F2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-3,11H
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)C=O
Molecular Weight (g/mol) 158.1
Peso formulazione 158.0179