Learn More
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile, 97%
Codice prodotto. 15494217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15494217 1 g 1g
15404227 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15494217 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31620.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2967-54-6 | C7H3F2NO | 155.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2967-54-6
Formula molecolare C7H3F2NO
Molecular Weight (g/mol) 155.10
Numero MDL MFCD09033181
InChI Key XZNZJDPPWWFJAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-difluoro-4-hydroxy-benzonitrile, 2,6-difluoro-4-cyanophenol, 4-cyano-2,6-difluorophenol, 3,5-difluoro-4-hydroxy benzonitrile, pubchem23504, benzonitrile, 3,5-difluoro-4-hydroxy
PubChem CID 10749406
IUPAC Name 3,5-difluoro-4-hydroxybenzonitrile
SMILES OC1=C(F)C=C(C=C1F)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Punto di fusione 200°C to 208°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 155.1
Percent Purity 97%