Learn More
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)bromobenzene, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3, 5-difluoro-4-(trifluoromethyl)bromobenzene |
| CAS | 156243-64-0 |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C7H2BrF5 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 3,5-difluoro-4-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, benzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl, acmc-1cioh, intermediates-zcf02186, 2,6-difluoro-4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3,5-difluoro-4-trifluoromethylbenzene, 3,5-difluoro-4-trifluoromethylbromobenzene, benzene,5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl |
| InChI Key | QPJKIRNIIXIPIE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=C(C=C(C(=C1F)C(F)(F)F)F)Br |
| IUPAC Name | 5-bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 260.989 |
| Vedi altri risultati |