Learn More
3,5-Difluoro-L-phenylalanine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15473787
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15473787 250 mg 250mg
11337419 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15473787 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27833.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31105-91-6
Formula molecolare C9H9F2NO2
Molecular Weight (g/mol) 201.17
Numero MDL MFCD01631987
InChI Key QFGMPXZFCIHYIR-QMMMGPOBSA-N
Sinonimo 3,5-difluoro-l-phenylalanine, h-phe 3,5-dif-oh, l-3,5-difluorophenylalanine, s-2-amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, 3-3,5-difluorophenyl-l-alanine, phenylalanine, 3,5-difluoro, 1 s-2-amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, pubchem4078
PubChem CID 716307
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(3,5-difluorophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC(F)=CC(F)=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Difluoro-L-phenylalanine
Quantità 250 mg
Peso formulazione 201.18
Percent Purity 98%