Learn More
3,5-Difluoro-L-phenylalanine, TRC
Codice prodotto. 30384123
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30384123 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30384123 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD451205250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Difluoro-L-phenylalanine
CAS 31105-91-6
Formula molecolare C9 H9 F2 N O2
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H9F2NO2/c10-6-1-5(2-7(11)4-6)3-8(12)9(13)14/h1-2,4,8H,3,12H2,(H,13,14)/t8-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1cc(F)cc(F)c1)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(3,5-difluorophenyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 201.17
Peso formulazione 201.06