Learn More
3',5'-Difluoroacetophenone, 97%
Codice prodotto. 11449816
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449816 25 g 25g
11429816 1 g 1g
11439816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11449816 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20301.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 123577-99-1 | C8H6F2O | 156.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123577-99-1
Formula molecolare C8H6F2O
Molecular Weight (g/mol) 156.13
Numero MDL MFCD00042489
InChI Key OXJLDNSPGPBDCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3',5'-difluoroacetophenone, 3,5-difluoroacetophenone, 1-3,5-difluorophenyl ethanone, 1-3,5-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-difluorophenyl, 1-acetyl-3,5-difluorobenzene, 1-3,5-difluoro-phenyl-ethanone, pubchem2179, acmc-1cacd, 3,5-di-fluoroacetophenone
PubChem CID 518596
SMILES CC(=O)C1=CC(F)=CC(F)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3',5'-Difluoroacetophenone
Punto di fusione 37°C to 41°C
Punti di ebollizione 94°C to 95°C (13 mmHg)
Punto d'infiammabilità 82°C (179°F)
Indice di rifrazione 1.4876
Quantità 25 g
Beilstein 6798740
IUPAC Name 1-(3,5-difluorophenyl)ethan-1-one
Peso formulazione 156.13
Percent Purity 97%