Learn More
3,5-Difluoroanisole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11422887
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11422887 25 g 25g
11412887 5 g 5g
11432887 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11422887 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15497.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 93343-10-3 | Molecular Formula: C7H6F2O | Molecular Weight: 144.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93343-10-3
Formula molecolare C7H6F2O
Molecular Weight (g/mol) 144.12
Numero MDL MFCD00042560
InChI Key OTGQPYSISUUHAF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-difluoroanisole, 3,5-difluoro-1-methoxybenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-methoxy, 1,3-difluoro-5-methoxy-benzene, 3,5-difluoro anisole, 3,5-difluoroanisol, 3.5-difluoroanisole, pubchem1967, 3,5-difluoroanisole;, 3,5,-difluoroanisole;
PubChem CID 2724518
IUPAC Name 1,3-difluoro-5-methoxybenzene
SMILES COC1=CC(F)=CC(F)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Difluoroanisole
Densità 1.234
Punti di ebollizione 145°C to 148°C
Punto d'infiammabilità 43°C (109°F)
Indice di rifrazione 1.466
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 4966844
Peso formulazione 144.12
Percent Purity 97%