Learn More
3,5-Difluoroanisole, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10712091 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10712091 5 g Glass Bottle 5g
10179272 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10712091 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 249560050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93343-10-3
Formula molecolare C7H6F2O
Molecular Weight (g/mol) 144.12
Numero MDL MFCD00042560
InChI Key OTGQPYSISUUHAF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-difluoroanisole, 3,5-difluoro-1-methoxybenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-methoxy, 1,3-difluoro-5-methoxy-benzene, 3,5-difluoro anisole, 3,5-difluoroanisol, 3.5-difluoroanisole, pubchem1967, 3,5-difluoroanisole;, 3,5,-difluoroanisole;
PubChem CID 2724518
IUPAC Name 1,3-difluoro-5-methoxybenzene
SMILES COC1=CC(F)=CC(F)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Difluoroanisole
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.23g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare F2C6H3OCH3
Indice di rifrazione 1.4640 to 1.4660 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Peso formulazione 144.12
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Liquid