Learn More
3,5-Difluorobenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11389519
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11389519 1 g 1g
11428746 5 g 5g
11438746 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11389519 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16917.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 32085-88-4 | C7H4F2O | 142.105 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32085-88-4
Formula molecolare C7H4F2O
Molecular Weight (g/mol) 142.105
Numero MDL MFCD00010329
InChI Key ASOFZHSTJHGQDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzaldehyde, pubchem1414, 3,5difluorobenzaldehyde, acmc-1aewe, 3,5-diflourobenzaldehyde, 3-5-difluorobenzaldehyde, 3, 5-difluorobenzaldehyde, ksc224o7p, 3,5-difluorophenyl methanone
PubChem CID 588160
IUPAC Name 3,5-difluorobenzaldehyde
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Difluorobenzaldehyde
Punti di ebollizione 61°C to 63°C (43 mmHg)
Punto d'infiammabilità 56°C (132°F)
Indice di rifrazione 1.493
Quantità 1 g
Numero UN UN1989
Beilstein 2573392
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 142.11
Percent Purity 97%