Learn More
3,5-Difluorobenzaldehyde, 98+%
Codice prodotto. 10117893 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10117893 1 g Bottiglia in vetro 1g
10433405 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10117893 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 293470010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 32085-88-4 | C7H4F2O | 142.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32085-88-4
Formula molecolare C7H4F2O
Molecular Weight (g/mol) 142.1
Numero MDL MFCD00010329
InChI Key ASOFZHSTJHGQDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzaldehyde, pubchem1414, 3,5difluorobenzaldehyde, acmc-1aewe, 3,5-diflourobenzaldehyde, 3-5-difluorobenzaldehyde, 3, 5-difluorobenzaldehyde, ksc224o7p, 3,5-difluorophenyl methanone
PubChem CID 588160
IUPAC Name 3,5-difluorobenzaldehyde
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Difluorobenzaldehyde
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Green
Densità 1.2960g/mL
Punto d'infiammabilità 56°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F2C6H3CHO
Indice di rifrazione 1.4930 to 1.4950
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.296
Peso formulazione 142.1
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Difluorobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.