Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Difluorobenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 98+%
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Difluorobenzeneboronic acid neopentyl glycol ester |
| Punto di fusione | 43°C to 45°C |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 226.03 |
| Percent Purity | ≥98% |