Learn More
3,5-Difluorobenzenesulfonamide, 98%
Codice prodotto. 11466870
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11466870 5 g 5g
11456870 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11466870 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19720.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 140480-89-3 | C6H5F2NO2S | 193.168 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140480-89-3
Formula molecolare C6H5F2NO2S
Molecular Weight (g/mol) 193.168
Numero MDL MFCD02091379
InChI Key MKQPOVUFDWKPNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-difluorobenzenesulphonamide, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3,5-difluoro, buttpark 27\07-04, fbu, pubchem11783, acmc-20ai3d, d0s6gk, ksc493s5p, 3,5-difluorobenzenesulfonamide
PubChem CID 446275
ChEBI CHEBI:42566
IUPAC Name 3,5-difluorobenzenesulfonamide
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)S(=O)(=O)N)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Difluorobenzenesulfonamide
Punto di fusione 157°C to 161°C
Quantità 5 g
Beilstein 5333160
Peso formulazione 193.17
Percent Purity 98%