Learn More
3,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11368866
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368866 5 g 5g
11358866 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11368866 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19507.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 210532-25-5
Formula molecolare C6H3ClF2O2S
Molecular Weight (g/mol) 212.59
Numero MDL MFCD02091378
InChI Key IIQKIICAOXAXEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,5-difluorobenzenesulphonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzenesulfonyl chloride, pubchem8463, acmc-209fh1, ksc201g8f, buttpark 27\07-03
PubChem CID 2774058
IUPAC Name 3,5-difluorobenzenesulfonyl chloride
SMILES FC1=CC(=CC(F)=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 57°C to 59°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 8053561
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 212.6
Percent Purity 97%