Learn More
3,5-Difluorobenzylamine, TRC
Codice prodotto. 30384302
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30384302 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30384302 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD45216010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Difluorobenzylamine
CAS 90390-27-5
Formula molecolare C7 H7 F2 N
Quantità 10 g
Sinonimo 3,5-Difluorobenzenemethanamine, (3,5-Difluorophenyl)methanamine, 1-(3,5-Difluorophenyl)methanamine, [(3,5-Difluorophenyl)methyl]amine
InChI Formula InChI=1S/C7H7F2N/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H,4,10H2
SMILES FC=1C=C(F)C=C(C1)CN
IUPAC Name (3,5-difluorophenyl)methanamine
Molecular Weight (g/mol) 143.13
Peso formulazione 143.0547