Learn More
3,5-Difluorocinnamic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10155560 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10155560 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10155560 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 311590010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Difluorocinnamic acid
Nota nome 98%
CAS 84315-23-1
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 203°C to 206°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H6F2O2
Formula lineare F2C6H3CH=CHCO2H
Numero MDL MFCD00010321
Quantità 1 g
Sinonimo 3,5-difluorocinnamic acid, trans-3,5-difluorocinnamic acid, 3,5-difluorocinnamicacid, e-3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, 3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,5-difluorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, rarechem bk hw 0255, timtec-bb sbb006675, 3-3,5-difluorophenyl propenoic acid
InChI Key MBAWRXICVNIUGY-OWOJBTEDSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)C=CC(=O)O
IUPAC Name (E)-3-(3,5-difluorophenyl)prop-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 184.14
PubChem CID 5374941
Peso formulazione 184.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Fluffy Shiny Powder or Needles