Learn More
3,5-Difluorophenol, 98+%
Codice prodotto. 11462178
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11462178 25 g 25g
11442178 1 g 1g
11452178 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11462178 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15177.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2713-34-0 | C6H4F2O | 130.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2713-34-0
Formula molecolare C6H4F2O
Molecular Weight (g/mol) 130.09
Numero MDL MFCD00002255
InChI Key HJSSBIMVTMYKPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75928
IUPAC Name 3,5-difluorophenol
SMILES OC1=CC(F)=CC(F)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Difluorophenol
Punto di fusione 51°C to 55°C
Punti di ebollizione 65°C to 68°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Odore Phenol-like
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2078616
Sinonimo phenol, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro phenol, phenol,3,5-difluoro, 3,5difluorophenol, 3,5-difluorphenol, 3.5-difluorophenol, 3,5-difluoro-phenol, phenol derivative, 6, pubchem1496, acmc-209gvc
Peso formulazione 130.09
Percent Purity ≥98%