Learn More
3,5-Difluorothiophenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Difluorothiophenol |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4F2S/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H |
| Peso formulazione | 146 |