missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Difluorothiophenol, TRC

Codice prodotto. 30387087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30387087 50 mg
30378946 100 mg
30370775 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30387087 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD45208050MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 99389-26-1
Formula molecolare C6H4F2S
Molecular Weight (g/mol) 146.15
IUPAC Name 3,5-difluorobenzenethiol
SMILES SC1=CC(F)=CC(F)=C1

Specifica

Materiale o nome chimico 3,5-Difluorothiophenol
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H4F2S/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
Peso formulazione 146
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.