Learn More
3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazepin-4-one, TRC
Codice prodotto. 30384165
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30384165 250 mg
30373607 50 mg
30377715 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30384165 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD457148250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53454-43-6
Formula molecolare C9H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 179.24
Sinonimo 2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-benzothiazepin-4-one
IUPAC Name 3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazepin-4-one
SMILES O=C1CCSc2ccccc2N1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazepin-4-one
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H9NOS/c11-9-5-6-12-8-4-2-1-3-7(8)10-9/h1-4H,5-6H2,(H,10,11)
Peso formulazione 179.0405