Learn More
3',5'-Dihydroxyacetophenone, 96%
Codice prodotto. 11447246
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11447246 50 g 50g
11437246 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11447246 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25567.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 51863-60-6 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51863-60-6
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.149
Numero MDL MFCD00002290
InChI Key WQXWIKCZNIGMAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3',5'-dihydroxyacetophenone, 1-3,5-dihydroxyphenyl ethanone, 3,5-dihydroxyacetophenone, 5-acetylresorcinol, 1-3,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, unii-kp7r433nnr, ethanone, 1-3,5-dihydroxyphenyl, kp7r433nnr, 1-acetyl-3,5-dihydroxybenzene, 1-3,5-dihydroxyphenyl-ethanone
PubChem CID 103993
IUPAC Name 1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3',5'-Dihydroxyacetophenone
Punto di fusione 142°C to 149°C
Quantità 50 g
Beilstein 1936502
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 96%