Learn More
3',5'-Dihydroxyacetophenone, 97%
Codice prodotto. 10656612 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10656612 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10656612 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 208630250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 51863-60-6 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3', 5'-Dihydroxyacetophenone
Nota nome 97%
CAS 51863-60-6
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 143.0°C to 147.0°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H8O3
Formula lineare (HO)2C6H3COCH3
Numero MDL MFCD00002290
Quantità 25 g
Beilstein 08, II, 301
Sinonimo 3',5'-dihydroxyacetophenone, 1-3,5-dihydroxyphenyl ethanone, 3,5-dihydroxyacetophenone, 5-acetylresorcinol, 1-3,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, unii-kp7r433nnr, ethanone, 1-3,5-dihydroxyphenyl, kp7r433nnr, 1-acetyl-3,5-dihydroxybenzene, 1-3,5-dihydroxyphenyl-ethanone
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,slightly soluble in acetone
InChI Key WQXWIKCZNIGMAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)O)O
IUPAC Name 1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 152.15
PubChem CID 103993
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3',5'-Dihydroxyacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.