Learn More
3',5'-Dihydroxyacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30373398
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30373398 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373398 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD450100250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3',5'-Dihydroxyacetophenone
CAS 51863-60-6
Formula molecolare C8H8O3
Quantità 250 g
Sinonimo 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone, 3,5-Dihydroxyacetophenone, 3',5'-Dihydroxyphenyl Methyl Ketone
InChI Formula InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)6-2-7(10)4-8(11)3-6/h2-4,10-11H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Peso formulazione 152.0473