Specifications
| Materiale o nome chimico | 3, 5-Dihydroxybenzaldehyde |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 153.0°C to 158.0°C |
| Colore | Gray to White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (HO)2C6H3CHO |
| Quantità | 25 g |
| Show More |