Learn More
3,5-Dihydroxybenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | alpha-Resorcylic acid |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11) |
| Peso formulazione | 154.0266 |
| Percent Purity | >95% |