Learn More
3,5-Dihydroxybenzyl alcohol, 98%
Codice prodotto. 10423045 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10423045
Marca: Thermo Scientific Acros 344060250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 29654-55-5 | C7H8O3 | 140.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29654-55-5
Formula molecolare C7H8O3
Molecular Weight (g/mol) 140.14
Numero MDL MFCD00016867
InChI Key NGYYFWGABVVEPL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dihydroxybenzyl alcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl benzene-1,3-diol, 5-hydroxymethyl resorcinol, benzyl alcohol, 3,5-dihydroxy, 1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl, 3,5-dihydroxybenzylalcohol, 3,5-dihydroxy benzyl alcohol, pubchem7418, acmc-1cjog
PubChem CID 34661
IUPAC Name 5-(hydroxymethyl)benzene-1,3-diol
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dihydroxybenzyl alcohol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 181.0°C to 186.0°C
Colore Beige-Pink to White or Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HO)2C6H3CH2OH
Quantità 25 g
Peso formulazione 140.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.