Learn More
3,5-Dihydroxytoluene monohydrate, 97%
Codice prodotto. 11488653
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488653 100 g 100g
11468653 5 g 5g
11478653 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11488653 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10440.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6153-39-5 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6153-39-5
Formula molecolare C7H10O3
Molecular Weight (g/mol) 142.154
Numero MDL MFCD00149092
InChI Key NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
PubChem CID 3083941
IUPAC Name 5-methylbenzene-1,3-diol;hydrate
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dihydroxytoluene monohydrate
Punto di fusione 56°C to 60°C
Punti di ebollizione 147°C (5 mmHg)
Quantità 100 g
Beilstein 5103474
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,6864
Peso formulazione 142.16 (124.14 Anhydrous)
Percent Purity 97%