Learn More
3,5-Dihydroxytoluene, TRC
Codice prodotto. 30388065
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388065 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388065 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4547601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dihydroxytoluene
CAS 504-15-4
Formula molecolare C7 H8 O2
Quantità 1 g
Sinonimo 1,3-Dihydroxy-5-methylbenzene, 1,5-Dihydroxy-3-methylbenzene, 3-Hydroxy-5-methylphenol, 5-Methyl-1,3-benzenediol, 5-Methyl-1,3-dihydroxybenzene, 5-Methylresorcinol, NSC 12441, Orcin, Orcinol
InChI Formula InChI=1S/C7H8O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4,8-9H,1H3
SMILES Cc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC Name 5-methylbenzene-1,3-diol
Molecular Weight (g/mol) 124.137
Peso formulazione 124.0524