Learn More
3,5-Diiodo-4-hydroxybenzaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 1948-40-9 |
| Formula molecolare | C7H4I2O2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 4-Hydroxy-3,5-diiodo-benzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde, NSC 72943 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4I2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-3,11H |
| SMILES | Oc1c(I)cc(C=O)cc1I |
| Molecular Weight (g/mol) | 373.91 |