Learn More
3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30052490
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052490 100 mg 100mg
30052114 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052490 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0694.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 618-76-8
Nomi componenti o analita 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H4 I2 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid, Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-diiodo-, 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic acid, 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid, Ioxynil acid, M and B 10903, NSC 1497
InChI Formula InChI=1S/C7H4I2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cc(I)c(O)c(I)c1
IUPAC Name 4-hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 389.91
Quantità 100 mg
Peso formulazione 389.825 g/mol