Learn More
3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 98%, predominantly trans isomer
Codice prodotto. 10356130 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10356130 5 g Bottiglia in vetro 5g
10428450 1 g Bottiglia in vetro 1g
11915121 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10356130 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 115550050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 530-59-6 | C11H12O5 | 224.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 530-59-6
Formula molecolare C11H12O5
Molecular Weight (g/mol) 224.21
InChI Key PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ec
PubChem CID 637775
ChEBI CHEBI:15714
IUPAC Name (E)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 203.0°C to 205.0°C
Colore Beige-Yellow to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H2(OCH3)2CH=CHCO2H
Quantità 5 g
Beilstein 10,508
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and acetone
Peso formulazione 224.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans isomer
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.