Learn More
3,5-Dimethoxyaniline, 98%
Codice prodotto. 11467367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11467367 50 g 50g
11457367 10 g 10g
11369519 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11467367 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15073.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10272-07-8 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10272-07-8
Formula molecolare C8H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 153.18
Numero MDL MFCD00008392
InChI Key WNRGWPVJGDABME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzeneamine, 5-aminoresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-phenylamine, 3,5-dimethoxyanaline, 3,5-dimethoxy aniline, 5-aminoresorcinol dimethylether, 3,5-dimethoxybenzenamine, 3,5-dimethoxyphenylamine, pubchem4423
PubChem CID 66301
IUPAC Name 3,5-dimethoxyaniline
SMILES COC1=CC(OC)=CC(N)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethoxyaniline
Punto di fusione 53°C to 57°C
Punti di ebollizione 178°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Characteristic
Quantità 50 g
Numero UN UN2811
Beilstein 638013
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 153.18
Percent Purity 98%