Learn More
3,5-Dimethoxyaniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Dimethoxyaniline |
| CAS | 10272-07-8 |
| Formula molecolare | C8H11NO2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 3,5-Dimethoxy-benzenamine, 3,5-Dimethoxybenzenamine, 3,5-Dimethoxyphenylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H11NO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(N)cc(OC)c1 |
| IUPAC Name | 3,5-dimethoxyaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 153.18 |
| Peso formulazione | 153.079 |