Learn More
3,5-Dimethoxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30382529
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382529 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30382529 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD469630100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethoxybenzaldehyde
CAS 7311-34-4
Formula molecolare C9H10O3
Quantità 100 g
Sinonimo NSC 62667
InChI Formula InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cc(OC)cc(C=O)c1
IUPAC Name 3,5-dimethoxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 166.17
Peso formulazione 166.063