Learn More
3,5-Dimethoxybenzaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Dimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 7311-34-4 |
| Formula molecolare | C9H10O3 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | NSC 62667 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(OC)cc(C=O)c1 |
| IUPAC Name | 3,5-dimethoxybenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.17 |
| Peso formulazione | 166.063 |