Learn More
3,5-Dimethoxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30375857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30375857 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30375857 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4696301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethoxybenzaldehyde
CAS 7311-34-4
Formula molecolare C9H10O3
Quantità 1 g
Sinonimo NSC 62667
InChI Formula InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cc(OC)cc(C=O)c1
IUPAC Name 3,5-dimethoxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 166.17
Peso formulazione 166.063