Learn More
3,5-Dimethoxybenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 10615152 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10615152 100 g Bottiglia in vetro 100g
10189971 5 g Bottiglia in vetro 5g
10376030 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10615152 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115461000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1132-21-4 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1132-21-4
Formula molecolare C9H10O4
Molecular Weight (g/mol) 182.18
Numero MDL MFCD00002502
InChI Key IWPZKOJSYQZABD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 3,5-dimethoxy, unii-38my78eckk, 3,5-dimethoxy benzoic acid, 38my78eckk, pubchem3121, 3,5-dimethoxybenzoicacid, acmc-1c4zl, 3,5-dimethoxy-benzoic acid, ksc176m0p, benzoicacid, 3,5-dimethoxy
PubChem CID 14332
IUPAC Name 3,5-dimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethoxybenzoic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 182°C to 185°C
Colore Beige-Pink to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2C6H3CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 10, 405
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Peso formulazione 182.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dimethoxybenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.