Learn More
3,5-Dimethoxybenzylamine, 98%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 11925311 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11925311 25 g 25g
11601409 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11925311 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437800250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 34967-24-3
Formula molecolare C9H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 167.208
InChI Key YGZJTYCCONJJGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethoxybenzylamine, 3,5-dimethoxybenzyl amine, 3,5-dimethoxyphenyl methanamine, 1-3,5-dimethoxyphenyl methanamine, 3,5-dimethoxy benzyl amine, 3,5-dimethoxyphenyl methylamine, benzenemethanamine, 3,5-dimethoxy, pubchem7393, 3,5-dimethoxy benzylamine, 3,5-dimethoxy-benzylamine
PubChem CID 420973
IUPAC Name (3,5-dimethoxyphenyl)methanamine
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)CN)OC
Spécification
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethoxybenzylamine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow or White
Densità 1.11g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 25 g
Peso formulazione 167.21
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dimethoxybenzylamine
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Mention de danger
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Conseils de prudence
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.