Learn More
3,5-Dimethoxyphenol, 97%
Codice prodotto. 10235680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10235680 10 g Bottiglia in vetro 10g
10341474 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10235680 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158120100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 500-99-2 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 500-99-2
Formula molecolare C8H10O3
Molecular Weight (g/mol) 154.17
Numero MDL MFCD00008388
InChI Key XQDNFAMOIPNVES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo taxicatigenin, phenol, 3,5-dimethoxy, phloroglucinol dimethyl ether, 1-hydroxy-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy phenol, unii-23uxw8136a, phenol,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-phenol, pubchem16421, acmc-209kk2
PubChem CID 10383
IUPAC Name 3,5-dimethoxyphenol
SMILES COC1=CC(OC)=CC(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethoxyphenol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 40°C to 45°C
Colore Brown-Pink to Colorless
Punti di ebollizione 172°C to 175°C (17.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2C6H3OH
Quantità 10 g
Beilstein 06, 1101
Peso formulazione 154.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dimethoxyphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.