Learn More
3,5-Dimethoxyphenol, TRC
Codice prodotto. 30011307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011307 100 g 100g
30009589 10 g 10g
30004741 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011307 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD461015100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 500-99-2
Formula molecolare C8 H10 O3
Molecular Weight (g/mol) 154.16
Sinonimo 1-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzene, NSC 70955, Phloroglucinol Dimethyl Ether, Taxicatigenin;
IUPAC Name 3,5-dimethoxyphenol
SMILES COc1cc(O)cc(OC)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethoxyphenol
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C8H10O3/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
Peso formulazione 154.063