Learn More
3,5-Dimethoxytoluene, 98%
Codice prodotto. 11300244
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11300244 25 g 25g
11380234 1 g 1g
11390234 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11300244 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00809.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4179-19-5 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4179-19-5
Formula molecolare C9H12O2
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Numero MDL MFCD00015435
InChI Key RIZBLVRXRWHLFA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethoxytoluene, orcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl, 5-methylresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy toluene, toluene, 3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-methyl-benzene, pubchem17775, acmc-1ak5i
PubChem CID 77844
IUPAC Name 1,3-dimethoxy-5-methylbenzene
SMILES COC1=CC(OC)=CC(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethoxytoluene
Densità 1.039
Punti di ebollizione 244°C
Punto d'infiammabilità 101°C (213°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.5225
Quantità 25 g
Beilstein 2043558
Peso formulazione 152.19
Percent Purity 98%