Learn More
3,5-Dimethoxytoluene, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10504334 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
1g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10504334 1g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10504334 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 391190010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethoxytoluene
CAS 4179-19-5
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Densità 1.0390g/mL
Punti di ebollizione 244.0°C
Punto d'infiammabilità 102°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C9H12O2
Formula lineare CH3C6H3(OCH3)2
Indice di rifrazione 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD00015435
Quantità 1g
Gravità specifica 1.039
Sinonimo 3,5-dimethoxytoluene, orcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl, 5-methylresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy toluene, toluene, 3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-methyl-benzene, pubchem17775, acmc-1ak5i
InChI Key RIZBLVRXRWHLFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(OC)=CC(C)=C1
IUPAC Name 1,3-dimethoxy-5-methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 152.19
PubChem CID 77844
Peso formulazione 152.19
Percent Purity 99%